Learn More
Kimberly-Clark Professional™ KleenGuard™
Click to view available options
Linsenfärbung:
Durchsichtig
Rauchfarben
Linsenbeschichtung:
UV-behandelt
UV-behandelt, Beschlagfrei
Beschreibung
Beinhaltet
Brillenband.
- Die ultraleichten Schutzbrillen in gesichtsformgerechtem Design mit grauen, verspiegelten Sichtscheiben bieten Schutz gegen die Einwirkung von Hitze und Licht bei Arbeiten an hellen, heißen oder feuchten Tagen im Freien
- Entspricht folgender Sicherheitsnorm: EN166:2001 1F für Sicherheit
- Entspricht folgender Sicherheitsnorm: EN166:2001 Stufe F für Aufprallschutz
- Entspricht folgender Sicherheitsnorm: EN166:2001 Klasse 1 für optische Klarheit
Compliance
Entspricht den Normen ANSI™ Z87.1-2010.
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Recycelbar
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Erfüllt die ANSI/ISEA Z87.1+-Normen. |
Linsenbeschichtung | UV-behandelt, Beschlagfrei |
Beschreibung | Durchsichtiges FogGard Plus |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Schutzbrillen |
Rahmenfarbe | Schwarz |
Enthält | Neck Cord |
Material | Plastic |
Einwegprodukt | Reusable |
Lens Material | Plastic |
Mehr anzeigen |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Essential Safety Ausverkauf
Riesige Rabatte auf Handschutz, PSA, Reinraumprodukte und mehrAktionscode: 24130Gültig bis zum: 2025-02-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 94%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark Professional™ KleenGuard™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur