Learn More
KleenGuard™ Kleenguard™ antistatische Overalls mit Kapuze
Artikelnummer. p-8003216
Click to view available options
Größe:
Medium
Groß
Extragroß
2X-L
Packungsgröße:
25 Stück
Artikelnummer. 13414566
Marke: KleenGuard™ 95190
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt zum Schutz vor Partikeln, Fasern und leichten Sprühnebeln. Atmungsaktive Kimberly-Clark™ Kleenguard™ A20+ Partikelschutz-Overalls sind aus leichtem, atmungsaktivem SMS-Material gefertigt, das dem Körper bei der Aufrechterhaltung thermischen Gleichgewichts hilft.
  • Ergonomische Body-, Hauben- und Taillenform für Tragekomfort
  • Daumenschlaufen verhindern Hochrutschen der Ärmel.
  • Dreifache Innennähte für Schutz vor Verschleiß und Materialverfärbung
  • Silikonfrei und antistatisch beschichtet für Arbeiten in entscheidenden Bereichen, zum Beispiel beim Malen und Lackieren oder bei empfindlichen Oberflächen
  • Die äußere abriebfeste Schicht sorgt für Haltbarkeit, insbesondere beim Kriechen oder Reiben gegen Gegenstände wie Wände usw.
Spezifikation
Produkttyp General Purpose Coveralls
Größe 2X-L
Geschlecht Unisex
Material SMS Fabric
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Verschlusstyp Durchgehender Reißverschluss vorne
Saumtyp Genäht
Sterilität Steril
Rückenausführung Dehnbar
Zertifizierung/Konformität EN 1073-2:2002
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 1073-2:2002, EN1149-1, CE mark, Type 5, Type 6
Latexfrei Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Wartung, Reinigungsdienste und Baugewerbe