Learn More
Kimberly-Clark™ Kleenex™
GREENER_CHOICE
Weiße, 2-lagige Interfold-Handtücher, perfekt für jedes geschäftliche Umfeld, das Wert auf ein professionelles, hochklassiges Image legt. Dank AIRFLEX™
Marke:  Kimberly-Clark™ 6772
211.56 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12704286
  • 359.00 € / 30 Stück
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: 30 bundles x 94 towels ea.
Beschreibung
Beschreibung
  • Interfold-Handtücher mit Einzelblattentnahme für reduzierten Verbrauch, längere Befüllungsintervalle und minimale Kosten
  • Besonders saugfähig dank AIRFLEX™
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Handtuch
41.5  cm
21,5 cm
Weiß
Lebensmittelnahe Bereiche und Waschräume in Büros und Hotels mit einer hochwertigen und luxuriösen Ausführung, für ein schnelles und bequemes Händetrocknen mit weniger Handtüchern dank des großen, starken und besonders saugfähigen Designs, das auch in nassem Zustand nicht reißt
2-lagig
21.81 in.
24.9 in.
Papier
41.5 x 21.5 cm
30 Packs x 94 Sheets (2820 Sheets)