Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kleenex™ Gesichtstücher aus 100 % Frischfaser
GREENER_CHOICE
Bewährte Kleenex™ Weichheit und Zuverlässigkeit in Büros und Hotelwaschräumen, bei denen es auf hohe Qualität ankommt. Kimberly Clark Professional™ Kleenex™ Gesichtstücher vermitteln ein Gefühl von Komfort und Pflege und unterstützen gleichzeitig Hygiene und persönliche Standards.
Marke:  Kimberly-Clark Professional™ 8834
58.13 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12615636
  • 90.61 € / 12 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kleenex™
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gesichtstuch
21 cm
20 cm
FSC-zertifiziert
21 x 20 cm
90 Blatt x 12 Spenderboxen
12.2 in.
9.2 in.
Frischfaser
Weiß
Ideal zur Verwendung von hoch frequentierten Waschräumen
2-lagig
Name des Produkts
Kimberly-Clark Professional™ Kleenex™ Gesichtstücher aus 100 % Frischfaser > Farbe: Weiß; Abmessungen (L x B): 21 x 20 cm; Verpackung: 1080/Pckg.