Learn More
Kimberly-Clark™ Kleenex™
Artikelnummer. p-7222291
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1,2 l
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. 15688740
Marke: Kimberly-Clark™ 6383
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Der Kleenex™
  • Das Kleenex™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Handdesinfektionsgel
Farbe Durchsichtig
Verpackung Cassette
Größe 4.8 L
Volumen (metrisch) 1,2 l
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • KLEENEX Gel Hand Sanitizer
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: tetradecanol, ethanol, glycerol