Learn More
KjTabs VW – Kjeldahl-Katalysatortabletten, Velp Scientifica™
KjTabsTM VW Kjeldahl-Katalysatortabletten eignen sich ideal für Anwendungen, die auf der Wieninger-Methode basieren. Die perfekten Lösungen, um die Verdauung Ihrer Proben zu beschleunigen.
Marke:  Velp Scientifica A00000282
Artikelnummer. 15571775
  • 409.00 € / 1000 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Die richtigen KjTabs™ für Ihre Anforderungen
Die Zugabe eines geeigneten Katalysators zusammen mit hohen Temperaturen beeinflusst die Geschwindigkeit und Effizienz der Mineralisierung in Kjeldahl-Analysen. Mit Velp Scientifica Original-Katalysatortabletten ist es jetzt möglich, höchste Leistung in einer Vielzahl von Kjeldahl-Anwendungen zu erzielen.
Der Einsatz von Katalysatoren wird inzwischen von den wichtigsten Standards wie AOCS, AOAC, AACC und ISO anerkannt und offiziell akzeptiert, um die Kjeldahl-Verdauung zu beschleunigen.
ier KjTabsTM VW bestehen aus genau vordosierten Tabletten aus Sulfat, um den Siedepunkt von Schwefelsäure zu erhöhen, sowie Kupfer (Cu) und Selen (Se) als Metallsalze, um den Mineralisierungsprozess zu beschleunigen.
VW empfohlen für Anwendungen auf Basis der Wieninger Methode
4.875 g K2SO4 + 0,075 g CuSO 4x 5 H2O + 0,050 g Se
1000 Stk
Spezifikation
Spezifikation
1000 Stck/Box
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: copper sulphate pentahydrate, selenium