Learn More
KjTabs VKPC – Kjeldahl-Katalysatortabletten, Velp Scientifica™
KjTabsTM VKPC Kjeldahl-Katalysatortabletten sind ideal, wenn eine hohe Kupfermenge erforderlich ist. Die perfekten Lösungen, um die Verdauung Ihrer Proben zu beschleunigen.
Marke: Velp Scientifica A00000275
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die richtigen KjTabs™ für Ihre Anforderungen
Die Zugabe eines geeigneten Katalysators zusammen mit hohen Temperaturen beeinflusst die Geschwindigkeit und Effizienz der Mineralisierung in Kjeldahl-Analysen. Mit Velp Scientifica Original-Katalysatortabletten ist es jetzt möglich, höchste Leistung in einer Vielzahl von Kjeldahl-Anwendungen zu erzielen.
Der Einsatz von Katalysatoren wird inzwischen von den wichtigsten Standards wie AOCS, AOAC, AACC und ISO anerkannt und offiziell akzeptiert, um die Kjeldahl-Verdauung zu beschleunigen.
Die KjTabs™ VKPC bestehen aus genau vordosierten Tabletten aus Sulfat, um den Siedepunkt von Schwefelsäure zu erhöhen, sowie Kupfer (Cu) als Metallsalz, um den Mineralisierungsprozess zu beschleunigen.
VKPC sind ideal, wenn eine hohe Kupfermenge
erforderlich ist, 4,5 g K2SO4 + 0,5 g CuSO 4 x 5 H2O
1000 Stk
Der Einsatz von Katalysatoren wird inzwischen von den wichtigsten Standards wie AOCS, AOAC, AACC und ISO anerkannt und offiziell akzeptiert, um die Kjeldahl-Verdauung zu beschleunigen.
Die KjTabs™ VKPC bestehen aus genau vordosierten Tabletten aus Sulfat, um den Siedepunkt von Schwefelsäure zu erhöhen, sowie Kupfer (Cu) als Metallsalz, um den Mineralisierungsprozess zu beschleunigen.
VKPC sind ideal, wenn eine hohe Kupfermenge
erforderlich ist, 4,5 g K2SO4 + 0,5 g CuSO 4 x 5 H2O
1000 Stk
Velp Analyse-Experten KjTabs™ Katalysatortabletten Anwendungsvorschläge
Die KjTabs™ VKPC sind die am besten geeignete Wahl bei der Kjeldahl-Analyse zur Proteinbestimmung in Brot und Backwaren.
Spezifikation
1000 Stck/Box |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- KJTABS VKPC
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: copper sulphate pentahydrate