Learn More
Kjeldahl Selen-Katalysatortabletten, technisch, enthalten 1 g Na2SO4 und das Äquivalent von 0,05 g Selen, Fisher Chemical™
Click to view available options
Menge:
0.5 kg
1 kg
Beschreibung
Kjeldahl-Selen-Katalysator-Tabletten, technisch, enthält 1 g Na2SO4 und äq.0,05 g Selen, Fisher Chemical, Menge:1 kg, grau, MDL-Nummer:147338, Verpackung:Kunststoffpulverbehälter, physikalische Form:Fest
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Grau |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Menge | 0.5 kg |
Physikalische Form | Fest |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Water analysis
DateigrößeVersion: 7.3 MB
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Kjeldahl catalyst tablets Selenium
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Selenium
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chemische Extravaganz
Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.Aktionscode: 25908Gültig bis zum: 2025-03-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kjeldahl Selen-Katalysatortabletten, technisch, enthalten 1 g Na2SO4 und das Äquivalent von 0,05 g Selen, Fisher Chemical™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur