Learn More
Lenz Laborglasintrumente Kjeldahl-Kolben
Artikelnummer. 10420323
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
750 mL
1 l
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10420323
Marke: Lenz Laborglasintrumente 03052964
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Zur Bestimmung von Stickstoff in organischen Verbindungen
  • Mit Mittelhals
  • Mit konischem Verbindungsstück und Beschriftungsetikett
  • Material:DURAN™
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 750 mL
Material Borosilikatglas 3.3
Standard-Konusverbindung NS 29/32
Außendurchmesser (metrisch) 115 mm
Menge 10/Packung