Learn More
Lenz Laborglasintrumente Kjeldahl-Kolben
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
750 mL
1 l
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Zur Bestimmung von Stickstoff in organischen Verbindungen
- Mit Mittelhals
- Mit konischem Verbindungsstück und Beschriftungsetikett
- Material:DURAN™
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Material | Borosilikatglas 3.3 |
| Standard-Konusverbindung | NS 19/26 |
| Außendurchmesser (metrisch) | 60 mm |
| Menge | 10/Packung |