Learn More
Kjeldahl 4%ige Borsäure-Lösung, ohne Indikator, Fisher Chemical
Artikelnummer. 15978866 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
5 L
Packungsgröße:
1 Liter
5 Liter
Artikelnummer. 15978866
Marke: Fisher Chemical K/0205/21
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Vorgefertigte Lösung aus 4 % Borsäure zur Stickstoffbestimmung mittels Kjeldahl-Methode.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verpackung HDPE-Kunststoffflasche
Prozentgehaltsbereich 3.9 - 4.1%
Menge 5 L
Physikalische Form Flüssig