Learn More
LNI Swissgas Kit Service NG SIRIO 5000 HP
Artikelnummer. 17862219 Alle ansehen LNI Swissgas Produkte
Click to view available options
Typ:
PM-Kit
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17862219
Marke: LNI Swissgas 6930.00.191
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Kit service 16000 h NG SIRIO 5000 HP.
  • To be carried out by trained service engineer every 16000 hours or 4 years.
Spezifikation
Typ PM-Kit