Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Kippautomaten
Artikelnummer. 10303391
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10303391
Marke: Lenz Laborglasintrumente™ 05476028
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Spenderkopf mit Flasche
  • Mit  1 l-Flasche
  • Schliffverbindung: NS 29/32
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 mL
Material DURAN Schläuche
Menge 1