Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Pure DNA Plant Kit
Dieser einzigartige Arbeitsablauf ermöglicht die schnelle automatisierte und reproduzierbare Aufreinigung qualitativ hochwertiger Pflanzen-DNA aus verschiedenen frischen und getrockneten Pflanzenproben.
N.V.
Spezifikation
Probentyp | Frisches oder gefrorenes Pflanzengewebe |
---|---|
Geeignete nachgelagerte Analyse | PCR, Echtzeit-PCR, enzymatische Reaktionen |
Elutionsvolumen (metrisch) | 100 µl (Duo) oder 150 µl (Flex) |
Beschreibung
Nutzen Sie das Thermo Scientific™ KingFisher™ Pure DNA-Pflanzen-Kit in Verbindung mit dem magnetischen KingFisher Partikelprozessor für die schnelle automatisierte und reproduzierbare Reinigung qualitativ hochwertiger DNA aus verschiedenen frischen und getrockneten Pflanzenproben. Thermo Scientific KingFisher Kits vervollständigen dank des hohen Durchsatzes und der außergewöhnlichen Flexibilität den Arbeitsablauf von Nukleinsäureaufreinigungen.
Merkmale:- Die gewonnene DNA ist frei von Inhibitoren und kann ohne weitere Vorbehandlung bei einer Vielzahl von nachgelagerten Anwendungen eingesetzt werden
- Anwenderfreundliche Protokolle sorgen für eine sichere Handhabung der Proben und einen unbeaufsichtigten Betrieb über lange Zeiträume
- Ausgezeichnete Leistung und konsistente Ergebnisse
- Geeignet für frische und getrocknete Pflanzenproben
- Flexibler Durchsatz von 1 bis 96 Proben pro Lauf
- Höchste Effizienz dank minimalem manuellem Arbeitsaufwand
- Kompatibel mit den meisten üblichen nachfolgenden Analysen und Applikationen
Empfohlen für:
Genomik, Identifizierung gesuchter Substanzen, veterinärmedizinische Assays, Biomarker-Identifizierung, Qualitätskontrolle
Spezifikation
Frisches oder gefrorenes Pflanzengewebe | |
PCR, Echtzeit-PCR, enzymatische Reaktionen | |
100 µl (Duo) oder 150 µl (Flex) |