Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Presto Purification System
Artikelnummer. 15891647 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
24-DW-Kopf und Heizblock
24-DeepWell-Kopf
96 DW-Kopf
96 DW-Kopf und Heizblock
KF Presto mit 24-DW-Kopf
KF Presto mit 96-DW-Kopf
Volumenverarbeitung (metrisch):
200 bis 5000 μl
50 bis 1000 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15891647
Marke: Thermo Scientific™ 5400840
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Automatisieren Sie die Extraktion von DNA, RNA und Proteinen mit dem Thermo Scientific™ KingFisher™ Presto Aufreinigungssystem.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ KingFisher™ Presto als Teil eines automatisierten Aufreinigungssystems mit einem Flüssigkeitshandler zum Befüllen von Platten in Labors mit hohem Durchsatz. Mit der bewährten KingFisher Magnetpartikeltechnologie bietet der KingFisher Presto qualitativ hochwertige Erträge an Target-Nukleinsäuren und -proteinen für Biopharma, Biotechnologie und Forschung.
Merkmale:
  • Gleichzeitige Aufreinigung von 96 oder 24 Proben
  • Volumenbereich von 50 bis 5.000 μl
  • Minimierte Größe für einfache Montage in Automatisierungssystemen
  • Aufheizbar für Anwendungen, die erhöhte Temperaturen erfordern
  • Einfacher Anschluss an mehrere Liquid-Handling-Geräte
  • Flexibles System für eine Vielzahl von Anwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp KF Presto mit 24-DW-Kopf
Volumenverarbeitung (metrisch) 200 bis 5000 μl
Heiztemperatur Von +5 °C über Umgebungstemperatur bis 115 °C
Proben je Lauf 24
Plattentyp 24 DW
Tiefe (angloamerikanisch) 18,3 in
Tiefe (metrisch) 465 mm
Höhe (angloamerikanisch) 15,7 in
Höhe (metrisch) 400 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 52,9 lb.
Gewicht (metrisch) 24kg
Breite (angloamerikanisch) 14,2 in
Breite (metrisch) 360 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.