Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Presto Purification System
Artikelnummer. 15861647 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
24-DW-Kopf und Heizblock
24-DeepWell-Kopf
96 DW-Kopf
96 DW-Kopf und Heizblock
KF Presto mit 24-DW-Kopf
KF Presto mit 96-DW-Kopf
Volumenverarbeitung (metrisch):
200 bis 5000 μl
50 bis 1000 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15861647
Marke: Thermo Scientific™ 24078841
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Automatisieren Sie die Extraktion von DNA, RNA und Proteinen mit dem Thermo Scientific™ KingFisher™ Presto Aufreinigungssystem.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ KingFisher™ Presto als Teil eines automatisierten Aufreinigungssystems mit einem Flüssigkeitshandler zum Befüllen von Platten in Labors mit hohem Durchsatz. Mit der bewährten KingFisher Magnetpartikeltechnologie bietet der KingFisher Presto qualitativ hochwertige Erträge an Target-Nukleinsäuren und -proteinen für Biopharma, Biotechnologie und Forschung.
Merkmale:
  • Gleichzeitige Aufreinigung von 96 oder 24 Proben
  • Volumenbereich von 50 bis 5.000 μl
  • Minimierte Größe für einfache Montage in Automatisierungssystemen
  • Aufheizbar für Anwendungen, die erhöhte Temperaturen erfordern
  • Einfacher Anschluss an mehrere Liquid-Handling-Geräte
  • Flexibles System für eine Vielzahl von Anwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp 24-DW-Kopf und Heizblock
Volumenverarbeitung (metrisch) 200 bis 5000 μl
Proben je Lauf 24
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.