Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Duo Prime Purification System
Dieses kompakte Reinigungsgerät liefert bei ausgezeichneter Reproduzierbarkeit und minimalem Aufwand eine qualitativ hochwertige Ausbeute an Nukleinsäuren (DNA/RNA) und Proteinen.
Marke: Thermo Scientific™ 5400110
Beschreibung
Erzielen Sie mit dem Thermo Scientific™ KingFisher™ Duo Prime Aufreinigungssystem hohe Ausbeuten an hochwertigen Nukleinsäuren aus den verschiedensten Ausgangsmaterialien. Dieses kompakte Gerät ist ideal für Labors, die Nukleinsäuren aufreinigen müssen, und lässt sich leicht zur Anwendung in Proteomik und Zellisolation anpassen. Es bietet eine hervorragende Reproduzierbarkeit mit minimaler Anwendungszeit und geringem Platzbedarf im Labor. Neue Funktionen, einschließlich einer UV-Lampe für die einfache Dekontamination und ein optionales Barcode-Lesegerät erweitern die Funktionalität.
Merkmale des KingFisher Duo Prime-Systems
- Isolieren von DNA, RNA und Proteinen aus verschiedenen Ausgangsmaterialien, einschließlich zellfreier Körperflüssigkeiten, Blut, Bakterien, Zellkulturen, Gewebe und Pflanzenproben; mit Volumina von bis zu 5 ml
- Die automatisierte Magnetperlentechnologie bei allen KingFisher Systemen ermöglicht eine hervorragende Probenausbeute mit hoher Reproduzierbarkeit und Effizienz
- Die integrierte UV-Lampe sorgt für einfache und effektive Dekontamination
- Mit dem optionalen Barcode-Lesegerät können Anwender Proben direkt in der internen Software verfolgen
- Die Verwendung von optimierten KingFisher Pure DNA- und RNA-Isolationskits und Protokollen bietet eine vollständige, anwenderfreundliche Lösung; alternativ können Sie mit der Thermo Scientific™ BindIt™ Software ihre eigenen Protokolle erstellen
- In acht Sprachen erhältlich: Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Chinesisch, Japanisch, Russisch und Portugiesisch
Anwendung mit BindIt-Software
- Protokolle können verändert oder entwickelt sowie mit dem PC oder über einen USB-Stick direkt in das Gerät importiert werden
- Kann Protokolldateien der Läufe einzeln speichern und bietet so Rückverfolgbarkeit und eine vollständige Datenverwaltung
- Flexibles, schnelles und kompaktes System für vielfältige Anwendungen
Empfohlen für:
DNA- und RNA-Isolierung aus verschiedenen Ausgangsmaterialien, proteomische Anwendungen, Zellisolierung
Spezifikation
96 DW-Platte 50 bis 1000 μl, 24 DW-Platte 200 bis 5000 μl, Elutionsstreifen 30 bis 130 μl | |
≥95 % | |
LCD-Farbdisplay | |
DNA- und RNA-Isolierung aus verschiedenen Ausgangsmaterialien, proteomische Anwendungen, Zellisolierung | |
ca. >1 μm | |
Each | |
12-polig oder 6-polig | |
8 W | |
96-Deepwell Mikrotiterplatten (95040450); KingFisher Flex 24-Deepwell-Platte (95040470) | |
18,1 in | |
13,4 in | |
37,5 lb. | |
15,7 in |
KingFisher Duo Prime | |
4 bis 75 °C in RT (Elutionsstreifen) | |
Spezialdesign, Format 1 x 12 | |
10 bis 75 °C in RT (Plattenreihe A) | |
USB | |
Bis zu 12 (12-poliger Magnetkopf); bis zu 6 (6-poliger Magnetkopf) | |
Bis zu 16 Stunden | |
Platz für ca. 200 Protokolle | |
Zur Verwendung mit PC oder USB-Speichergeräten | |
46 cm | |
34 cm | |
17kg | |
40 cm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
706-81792 | Konformitätsbescheinigung | 28/01/2025 | 5400110 |
706-81791 | Konformitätsbescheinigung | 28/01/2025 | 5400110 |
706-81793 | Konformitätsbescheinigung | 28/01/2025 | 5400110 |
706-81799 | Konformitätsbescheinigung | 28/01/2025 | 5400110 |
706-81798 | Konformitätsbescheinigung | 28/01/2025 | 5400110 |
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.