Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher Duo Prime Accessories
The KingFisher Duo Prime system is a flexible system for sample processing that offers highly versatile, automated magnetic-particle processing for DNA/RNA, protein, and cell purification from a wide range of sources.
300.00 € - 528.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Nucleic Acid Extraction and Cell Separation Instrument |
---|---|
Probentyp | Fresh or Frozen Plant Tissues, FFPE Tissue, Blood, Cells, Plasma |
Einwegprodukt | Reusable |
Zur Verwendung mit (Geräte) | KingFisher Duo Prime Purification System |
Produktcode | Marke | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
30132313
|
Thermo Scientific™
N12460 |
24 Deep-well Head |
528.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
30131189
|
Thermo Scientific™
N12459 |
96 Deep-well Head |
518.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
30131520
|
Thermo Scientific™
N12462 |
24 Deep-well Heating Block |
300.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
30131332
|
Thermo Scientific™
N12461 |
96 Deep-well Heating Block |
303.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
The KingFisher Duo Prime system is a flexible system for sample processing that offers highly versatile, automated magnetic-particle processing for DNA/RNA, protein, and cell purification from a wide range of sources. Using revolutionary magnetic particle separation technology, this system provides excellent reproducibility and quality.
The KingFisher Duo Prime instrument comes with a 12-pin magnet head for 96 deep well applications, a 6-pin magnet head for 24 deep well applications, and heating blocks. Additional magnet heads and heating blocks are offered here for separate purchase.Spezifikation
Nucleic Acid Extraction and Cell Separation Instrument | |
Fresh or Frozen Plant Tissues, FFPE Tissue, Blood, Cells, Plasma | |
Reusable | |
KingFisher Duo Prime Purification System |