Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Kunststoffe für 96-Deepwell-Formate
Artikelnummer. 12693116 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Elutionsstreifen
Elutionsstreifenkappe
Kombipackung
Kunststoff-Verbrauchsmaterialien
Spitzenkamm
Spitzenkamm mit Barcode
Spitzenkamm und Platte
Zur Verwendung mit (Geräte):
KingFisher Apex
KingFisher Duo Prime, Flex und Presto
KingFisher Flex und Presto
Nur zur Verwendung mit KingFisher Apex
Nur zur Verwendung mit KingFisher Duo Prime
Nur zur Verwendung mit KingFisher Flex, Duo Prime
Packungsgröße:
1 Stück
100 PCS
100 Stück
40 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 12693116
Marke: Thermo Scientific™ undefined
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Optimieren Sie die Leistung mit Verbrauchsmaterialien, die speziell für den Gebrauch mit KingFisher™ Flex™ Systemen entwickelt wurden und ideal für die Magnetpartikel-Aufreinigung geeignet sind.
Optimieren Sie Ihre Leistung mit Thermo Scientific™ KingFisher Kunststoffen, die speziell für die Verwendung mit den KingFisher Flex, Duo Prime, Presto und Apex Geräten entwickelt wurden. KingFisher Geräte verwenden Einweg-Kunststoffplatten und Spitzenkämme aus Polypropylen, die aufgrund ihrer geringen Bindungsaffinität für Biomoleküle ideal für die Magnetpartikelverarbeitung sind.  Sowohl die Ausbeute als auch die Qualität des isolierten Proteins oder der Nukleinsäure werden mit speziellen Platten und Spitzenkämmen, die für KingFisher Systeme entwickelt wurden, deutlich verbessert.
Geeignet für: Thermo Scientific™ KingFisher Geräten, wie KingFisher Apex, KingFisher Flex, KingFisher Duo Prime und KingFisher Presto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Spitzenkamm
Format 96 Well-Kamm
Beschreibung KingFisher 12 Spitzenkamm, für 96 Deep-Well-Platten (nur für Duo Prime)
Zur Verwendung mit (Geräte) Nur zur Verwendung mit KingFisher Duo Prime
Menge 50 Stück
Begrenzte Garantiezeit:Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.