Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Kunststoffe für 96-Deepwell-Formate
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Optimieren Sie Ihre Leistung mit Thermo Scientific™ KingFisher Kunststoffen, die speziell für die Verwendung mit den KingFisher Flex, Duo Prime, Presto und Apex Geräten entwickelt wurden. KingFisher Geräte verwenden Einweg-Kunststoffplatten und Spitzenkämme aus Polypropylen, die aufgrund ihrer geringen Bindungsaffinität für Biomoleküle ideal für die Magnetpartikelverarbeitung sind. Sowohl die Ausbeute als auch die Qualität des isolierten Proteins oder der Nukleinsäure werden mit speziellen Platten und Spitzenkämmen, die für KingFisher Systeme entwickelt wurden, deutlich verbessert.
Geeignet für:
Thermo Scientific™ KingFisher Geräten, wie KingFisher Apex, KingFisher Flex, KingFisher Duo Prime und KingFisher Presto.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Spitzenkamm |
| Format | Kamm |
| Fassungsvermögen | 96 Proben |
| Beschreibung | KingFisher 96 Spitzenkamm für Deep-Well-Magnete, 10 x 10 Stück/Karton (für Flex und Presto) |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | KingFisher Flex und Presto |
Begrenzte Garantiezeit:Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.