Learn More
Kinematica™ Dispergier-Aggregat PT-DA 1612/2WEC PT-DA1612/2W
Zur Verwendung mit Polytron™ PT 2500 E Stativ-Dispergiereinheit.
Marke: Kinematica™ 11030060
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die W-Konstruktion verhindert, dass faserige, holzige oder feste Proben das Aggregat verstopfen.
Spezifikationen
- Modell: PT-DA 12/2WEC-E157
- Länge: 15.7 cm (12 in.)
- Volumen: 2 bis 250 ml
- Max. Spitzengeschwindigkeit: 14 m/s
Anwendungen
- Dispergieren von faserigen, holzigen oder festen Proben
- Alle standardmäßigen Dispergieranwendungen wie beim EC-Aggregat
Spezifikation
2 bis 250 ml | |
15,7 cm | |
PT-DA 12/2WEC-E157 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kinematica™ Dispergier-Aggregat PT-DA 1612/2WEC PT-DA1612/2W > PT-DA 12/2WEC-E157; Ø/Länge (mm): 12/157;
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur