Learn More
Kinematica Dispergier-Aggregat PT-DA 1612/2EC
Alle ansehen Kinematica Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
PT 1200 E, PT 1300 D und PT 2500 E
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Kinematica Polytron Standard Dispergieraggregate, Bodentyp:Sägezahn, Durchmesser:12 mm; zur Verwendung mit:PT 1200 E, PT 1300 D und PT 2500 E, Länge:157 mm, Edelstahl, Probenvolumen:2 bis 250 ml
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Standard-Dispergieraggregat |
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Volumenbereich (metrisch) | 2 bis 250 ml |
| Durchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Länge (metrisch) | 157 mm |
| Material | Edelstahl |
| Ausführung unten | Sägezahn |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | PT 1200 E, PT 1300 D und PT 2500 E |