Learn More
Kinematica™ Polytron™ PT1200E tragbarer Homogenisierer
Dieser ergonomische Handdispergierer ist leicht und daher ideal für schnelle Umläufe kleinerer Probenvolumina.
Marke: Kinematica™ 11010025
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.06200kg
Beschreibung
Dieser ergonomische tragbare Homogenisator ist leicht und daher ideal für den schnellen Durchsatz kleinerer Probenvolumina.Für Probenvolumina von 0,05 ml bis 250 ml.
- Einfache Bedienung mit Ein-/Ausschalter und Drehzahlregelung
- Intelligente variable Drehzahleinstellung für lange Ausrüstungslebensdauer
- Leiser Betrieb
- Höhenverstellbarer Ständer (optional erhältlich)
- Einfache Reinigung
- Kleinste Partikel-/Tröpfchengröße, da eine präzise Analyse homogene Proben erfordert
- Effiziente Probenvorbereitung durch schnelle Dispersion spart Zeit
- Hervorragend geeignet für allgemeine Homogenisierungsanwendungen, Dispersionen, Suspensionen, Emulsionen, Zellaufschluss und mehr
- Universalmotor mit Kohlebürsten
- 80 % relative max. Luftfeuchtigkeit bei Lagerung/Betrieb
- IP-Schutzklasse 20
Spezifikation
Antriebseinheit | |
100 W | |
0,05 bis 250 ml | |
55 mm | |
PT 1200E | |
Antrieb: 440 g, Netzteil: 310 g |
0 bis 25.000 U/min | |
250 ml | |
220 mm | |
Ideal für pulverisierte Pflanzen- und Tiergewebe, Körner und Saatgut, Bodenextraktion, DNA/RNA-Extraktion, Karl Fischer-Probenvorbereitung, Toxikologie und Nahrungsmittelwissenschaften | |
0 bis 40 °C |