Learn More
Kinematica™ Polytron™ Homogenisatorständer
Ein H-Fuß-Ständer aus eloxiertem Aluminium.
Marke: Kinematica™ 11040025
Weitere Details : Netto-Gewicht : 6.99300kg
Beschreibung
- Höhe einstellbar
- Schwenkbarer PTFE-beschichteter Arbeitstisch mit Behälterhalterung
- 5.5 kg Gewicht
Spezifikation
Homogenisatorständer | |
Eloxiertes Aluminium | |
H-Fuß Homogenisatorständer | |
ST-F 10/600 |