Learn More
Kinematica Polytron™ Homogenisator-Motoren
Für Anwendungen, die eine hohe Reproduzierbarkeit und Skalierung erfordern.
Marke: Kinematica 11010121
Beinhaltet: Netzkabel, PC-Software, RS-232/USB-Anschlusskabel
Beschreibung
- Einfache Bedienung mit Ein-/Ausschalter und Membran-Tastatur
- Digitale Drehzahlregelung für lange Lebensdauer der Geräte
- Schutz vor Überhitzung, Überlastung und Blockierung
- Geschwindigkeitsstabilität auch bei Viskositätsänderungen
- Einfache Einstellung der Motorhöhe (je nach Ständer)
- Aggregate werden mit Click and Go-Kopplung schnell umgeschaltet
- Einfache Aggregat-Reinigung mit EasyClean Design
Spezifikationen
- Antriebskupplung: Aggregate mit F-Kopplung
- Geräuschpegel (Antrieb ohne Aggregat): 66 dB(A) bei 25.000 U/min; 73 dB(A) bei 30.000 U/min
- Motor: Universell mit Kohlebürsten
- Antriebsleistung: 1200w.
- Abmessungen (L x B x H): 24 x 13 x 26,5cm
- Gewicht: 3,9kg
Spezifikation
30.000 U/min | |
60 Hz | |
0,1 ml bis 10 l | |
PT3100D | |
PT 3100 D, 230 V |
230 V | |
10 l | |
Homogenisierung | |
230 V EU-Netzkabel, RS-232/USB-Anschlusskabel | |
66 dBA bei 25.000 U/min, 73 dBA bei 30.000 U/min |