Spezifikation
| Produkttyp | Wischtücher für sensible Anwendungen |
| Länge (angloamerikanisch) | 4 in. |
| Länge (metrisch) | 21.33 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 8 in. |
| Breite (metrisch) | 11,17 cm |
| Material | Gewebe |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Ja |
| Abmessungen (L x B) | 21.33 x 11.17 cm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für die Reinigung von Oberflächen, Bauteilen, Instrumenten und Linsen in Labor- und Forschungseinrichtungen |
| Mehr anzeigen |