Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech Purple Nitrile Xtra beidseitig tragbare Handschuhe
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
Beschreibung
- Garantierte Konformität:- PSA-Kat. III gemäß (EU-)Verordnung 2016/425, - EN ISO 374-1:2016 Typ B (JKT) Chemikalienspritzschutz,- EN 374-4:2003 Beständig gegen Zersetzung durch Chemikalien,- EN ISO 374-5:2016 Schutz vor Mikroorganismen und Viren,- Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln
- Branchenführende extralange Handschuhe mit unübertroffener Sicherheit, Sauberkeit und Qualität
- Die Nitrilkonstruktion führt zu stärkeren und schlankeren Produkten als Latexhandschuhen und bietet einen besseren Schutz vor einer größeren Palette an Chemikalien, einschließlich zytotoxischen Medikamenten
- Die Handschuhe sind antistatisch getestet, um Träger und Ausrüstung zu schützen, und beidseitig tragbar
- Strukturierte Fingerspitzen verbessern die Griffigkeit und Tastempfindlichkeit für sicherere und effizientere Prozesse
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Recycelbar
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 14001, ISO 9001; zertifiziert für Lebensmittelkontakt; EN 374-1:2003; EN 374-2: 2003 Schutz vor Mikroorganismen; 0120; PSA-Kategorie III – CE-Komplex, Food Contact Certified, EN 374-1:2003, EN 374-2: 2003 Microorganisms Protection, 0120, Category III PPE - CE Complex |
Accelerator Free | Yes |
Farbe | Violett |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Oberflächenbehandlung außen | Fingerspitze texturiert |
Finger Thickness (English) | 6,3 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.16 mm |
Hand | Beidhändig |
Latex Free | Ja |
Material | Nitril |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 14
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Kimtech Lab Gloves Brochure
DateigrößeVersion: 3.4 MB
Kimtech Lab Gloves Brochure
DateigrößeVersion: 3.2 MB
Cosmetic and chemical industries
DateigrößeVersion: 3.8 MB
Applications and solutions series: Safety edition
DateigrößeVersion: 7.7 MB
Applications and solutions series: Safety edition
DateigrößeVersion: 8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ Kimtech Purple Nitrile Xtra beidseitig tragbare Handschuhe >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur