Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Pure W4 Wipers
Use these cloths for dry wiping of critical equipment and surfaces in pharmaceutical, high-tech biotechnology, medical device industries and food processing industries. Kimtech™ W4 Wipers are suitable for ISO Class 4 or higher cleanroom environments. Double bagged with case liner.
Marke:  Kimberly-Clark™ 7605
227.73 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24046" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12685606
  • 585.00 € / 500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Perfekt in Pharmazie, Biotechnologie, Medizingeräteherstellung und Lebensmittelverarbeitung
  • Geeignet für Reinräume der ISO-Klasse 4 und höher
  • Säure-, laugen- und lösemittelbeständig
  • Fusselarmut
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Wischtücher
30.4 cm
30.4 cm
Weiß
100 Sheets x 5 Bags (500 total)
12 in.
12 in.
Papier
30.4 x 30.4 cm