Learn More
Kimtech™ Kimtech™ Polaris™ Xtra Nitril-Handschuhe, 30 cm, beidhändig, dunkelmagenta
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17992871
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Small
Mittel
Groß
Extragroß
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 17992871
Marke: Kimtech™ 62100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Kimtech™ Polaris™ Xtra Nitrilhandschuhe sind puderfrei, enthalten kein Latex oder Silikon und haben eine längere Stulpe. Sie bieten einen erweiterten Schutz gegen Chemikalien und Chemotherapeutika. Wulstbündchen und strukturierte Fingerspitzen ermöglichen eine hervorragende Handhabung in nassen und trockenen Bedingungen.
  • Kimtech™ Polaris™ Xtra Nitrilhandschuhe sind für die Wissenschaft hergestellt, für Sie gemacht und für den Einsatz in Laboratorien, Life-Science-Anwendungen und nicht sterilen pharmazeutischen Produktionsumgebungen konzipiert.
  • Diese hochwertigen, beidhändigen, puderfreien Nitrilhandschuhe bieten nahtlosen Schutz, wann und wo immer er benötigt wird.
  • Die optimierte Nitrilformulierung (Acrylnitril-Butadien) bietet erweiterten Schutz vor Chemikalien und Chemotherapeutika, ohne den Tragekomfort zu beeinträchtigen.
  • Wulstbündchen und strukturierte Fingerspitzen ermöglichen eine hervorragende Handhabung von nassen und trockenen Materialien.
  • Diese Handschuhe wurden unter strengen Bedingungen ausgiebig getestet und erfüllen den AQL-Wert 0,65 für Wasserdichtigkeit, was zu einem geringen Risiko von Nadelstichen führt.
  • Die puderfreien, latex- und silikonfreien Kimtech™ Polaris™ Xtra Nitrilhandschuhe verfügen über eine verlängerte Stulpe für zusätzlichen Schutz des Handgelenks und sind so konzipiert, dass sie die Hände bequem und geschützt halten und gleichzeitig gewährleisten, dass Forschungsanwendungen kontaminationsfrei durchgeführt werden können.
  • Diese Handschuhe sind als PSA der Kategorie III gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 und der Verordnung 2016/425 in der geänderten Fassung im Vereinigten Königreich eingestuft und eignen sich ideal für den Einsatz in risikoreicheren Anwendungen und sind auch für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen.
  • Recycelbar über das RightCycle™-Programm, sofern verfügbar.
Garantierte Konformität: - PSA der Kategorie III gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 und der Verordnung 2016/425 in der geänderten Fassung; - EN ISO 374-1 Typ B (JKOPT) Chemikalienspritzschutz; - EN 374-4 Beständigkeit gegen den Abbau durch Chemikalien; - EN ISO 374-5 Schutz vor Mikroorganismen und VIRUS; - ASTM D6978 Schutz vor Spritzern von Chemotherapeutika; - ISO 10993 Biokompatibilität; - Zulassung für den Kontakt mit Lebensmitteln
Persönliche Schutzausrüstung von Kimberly-Clark Professional™ ist nur für die Verwendung am Arbeitsplatz bestimmt und muss unter Einhaltung aller geltenden Gesundheits- und Sicherheitsgesetze und -normen sowie aller Gebrauchsanweisungen, Warnhinweise und Einschränkungen, die jedem Produkt beiliegen, verwendet werden. Es ist wichtig, dass alle Gebrauchsanweisungen sowie die Gesetze und Vorschriften für die Verwendung des jeweiligen Produkts befolgt werden, damit das Produkt zum Schutz des Trägers beiträgt. Die falsche Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung kann zu Verletzungen, Krankheit oder Tod führen. Für die richtige Produktauswahl und -verwendung sollten Sie sich von einer entsprechend kompetenten Person in Sachen Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz beraten lassen.
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) PPE Cat III according to Regulation (EU) 2016/425 and the Regulation 2016/425 as brought into UK law and amended
Accelerator Free Nein
Anwendungen Laboratory, Industriell
AQL 0.65
Farbe Purple
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Finger Thickness (English) 7,5 mil
Finger Thickness (Metric) 0.19 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 5.5 mil
Palm Thickness (Metric) 0.14 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitrilhandschuhe
Größe Extraklein
Sterilität Unsteril
Dicke (angloamerikanisch) 4.3 mil
Dicke (metrisch) 0.11 mm
Art der Handschuhstulpe Beaded
Länge (metrisch) 30 cm