Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech Opal beidseitig tragbare Nitril-Reinraumhandschuhe
Beschreibung
- Garantierte Konformität:– PSA-Produkte der Kategorie III, zertifiziert gemäß der Norm (EU) 2016/425 und der Norm (EU) 2016/425, in der Fassung des britischen Rechts, – EN ISO 374-1 Typ B (KPT) Chemikalienspritzschutz,– EN 374-4 Beständigkeit gegen Zersetzung durch Chemikalien,– EN ISO 374-5 Schutz vor Mikroorganismen und VIREN
- Konzipiert ohne Thiuram, Thiazol, Guanidin, Carbamat und ohne Schwefelzusätze
- Weich, bequem und leicht anzuziehen
- Strukturierte Fingerspitzen verbessern die Griffigkeit und Tastempfindlichkeit für sicherere und effizientere Prozesse
- Dunkle Farbe, welche die Konzentration auf die Aufgabe erhöht
- Umweltvorteile umfassen:
- Recycelbar
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 3 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | PSA-Kat. III gemäß Verordnung (EU) 2016/425, EN ISO 374-1 Typ B, EN ISO 374-5 Mikroorganismen- und Virenschutz |
Accelerator Free | Yes |
AQL | 1,5 |
Farbe | Dunkelblau |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Oberflächenbehandlung außen | Teilweise texturiert |
Finger Thickness (English) | 1,8 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.07 mm |
Hand | Beidhändig |
Show More |
Documents
Product Information
Product Guides
Persönliche Schutzausrüstung von Kimberly-Clark Professional ist nur für den Einsatz am Arbeitsplatz bestimmt und muss in Übereinstimmung mit allen geltenden Arbeitsschutzgesetzen und -normen sowie allen Anweisungen, Warnungen und Einschränkungen, die jedes Produkt begleiten, verwendet werden.Es ist wichtig, dass alle Anweisungen, Gesetze und Vorschriften zur Verwendung jedes Produkts befolgt werden, damit das Produkt den Träger schützt.Der Missbrauch von persönlicher Schutzausrüstung kann zu Verletzungen, Krankheiten oder zum Tod führen.Für die korrekte Produktauswahl und -verwendung sollten sich Personen an einen ausreichend qualifizierten Ansprechpartner für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz wenden.Dieses Produkt ist für den Verkauf in der EU / in Großbritannien geeignet.Einzelne Einheiten dürfen nicht separat verkauft werden.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.