Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ G3 weiße, beidseitig tragbare Nitrilhandschuhe
Beschreibung
Kimtech™ G3 White Nitrile Handschuhe sind ideal für den Umgang mit empfindlichen Geräten in Anwendungsbereichen der Mikroelektronik, Halbleiter, Optik und unsterilen pharmazeutischen Anwendungen. Wenn höchste Empfindlichkeit, Schutz und Leistung benötigt werden. Die hochwertigen Nitrilhandschuhe bieten nahtlosen Schutz, wann und wo er benötigt wird, und eignen sich für Reinraumumgebungen der ISO-Klasse 3 oder höher.Das Nitril-Polymermaterial ist auf Passform und Zuverlässigkeit ausgelegt und verfügt über strukturierte Fingerspitzen für verbesserten Halt und ausgezeichnete Wasserdichtigkeit mit geringem Risiko für Nadelstiche. Sie sind beidseitig tragbar und verfügen über eine Manschette mit Rollrand für mehr Festigkeit und einfaches Anziehen, sodass der Träger einfach zugreifen kann, ohne dass das Material reißt.Unsere unsterilen Nitril-Schutzhandschuhe sind ebenfalls latex-, silikon- und puderfrei. Das Fehlen von Naturkautschuk-Latex reduziert das Risiko von handschuhassoziierten Reaktionen, schützt den Träger sowie die Anwendung, und die Handschuhe sind statisch ableitend und eignen sich für empfindliche Prozesse und Komponenten.Diese Handschuhe werden wiederholt in vollentsalztem Reinstwasser gewaschen, um eine gleichmäßige Kontrolle von Partikeln und extrahierbaren Substanzen zu gewährleisten. Die Handschuhe sind als PSA-Kat. III gemäß (EU-)Verordnung 2016/425 zertifiziert und werden in Doppelbeuteln aus reinraumkonformem Polyethylen mit Einlage im Karton geliefert, sodass sie sich problemlos in Ihre Prozesse integrieren lassen.Verfügbare Größen/Artikelnummern:XS – HC61010S – HC61011M – HC61012L – HC61013L+ – HC69478XL – HC61014 10 Beutel x 100 beidseitig tragbare, weiße Handschuhe, M, (1.000 insgesamt)
- Garantierte Konformität:- PSA-Kat. III gemäß (EU-)Verordnung 2016/425, - EN ISO 374-1:2016 Typ C (K) Chemikalienspritzschutz,- EN 374-4:2003 Beständig gegen Zersetzung durch Chemikalien,- EN ISO 374-5:2016 Schutz vor Mikroorganismen und Viren,- Analysenzertifikat online verfügbar
- Branchenführende Nitril-Einweghandschuhe bieten unübertroffenen Schutz, Sauberkeit und Qualität und werden in reinraumfertigen Verpackungen zur Minimierung von Abfällen bereitgestellt.
- Die Nitrilkonstruktion führt zu stärkeren und schlankeren Produkten als Latexhandschuhen und bietet einen besseren Schutz vor einer breiten Palette an Schadstoffen, einschließlich Viren, Mikroorganismen und Chemikalienspritzern.
- Beidseitig tragbar und antistatisch getestet.
- Strukturierte Fingerspitzen verbessern die Griffigkeit und Tastempfindlichkeit für sicherere und effizientere Prozesse.
- Manschetten mit Rollrand erhöhen die Festigkeit der Handschuhe, verringern das Risiko für Risse und verbessern ihre Haltbarkeit. Zudem reduzieren sie das Aufrollen, was das An- und Ausziehen erleichtert.
- Sie enthalten kein Naturkautschuk-Latex, Silikon oder Puder, wodurch das Risiko von Hautirritationen für den Träger verringert wird.
- Erhältlich in einer Vielzahl von Größen von XS bis XL.
Bestellinformation
Doppelt verpackt im Großbeutel und flach angeordnet für einfachen Zugriff.
Compliance
Geprüft gemäß IEST-RP-CC005.2. Entsprechen den AQL 1.5 Normen im Hinblick auf kritische Defekte.
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 374-3:2003, IEST-RP-CC 005 EN 374-1:2003, AQL 1.5/EN 374-2, ISO 16604, CE-Richtlinie 89/686/EWG |
Cleanroom Class | Klasse 1 (ISO 3) |
Farbe | Weiß |
Oberflächenbehandlung außen | Vollständig strukturiert |
Finger Thickness (English) | 5,1 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,12 mm |
Hand | Beidhändig |
Latex Free | Ja |
Material | Nitril |
Größe | M |