Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ G3 weiße, beidseitig tragbare Nitrilhandschuhe Artikelnummer.: 12705905
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ G3 weiße, beidseitig tragbare Nitrilhandschuhe
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12705905
XL
Click to view available options
Größe:
XL
Artikelnummer. 12705905
Marke: Kimberly-Clark Professional™ HC61014
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die beidhändig tragbaren KIMTECH™ G3 Handschuhe aus weißem Nitril sorgen für verbesserten Kontaminationsschutz und bessere Tastempfindlichkeit bei empfindlichen Anwendungen. Die puderfreien, antistatischen Handschuhe verfügen über eine gute Griffigkeit für empfindliche, nicht sterile Prozesse.
  • Ideal für den Umgang mit empfindlichen Geräten in Mikroelektronik-, Halbleiter-, Optik- und nicht sterilen pharmazeutischen Anwendungen, wenn höchste Empfindlichkeit, Schutz und Leistung erforderlich sind.
  • Die hochwertigen Nitril-Handschuhe bieten einen nahtlosen Schutz, wann und wo dies notwendig ist, und sind für Reinraumumgebungen der ISO-Klasse 3 oder höher geeignet.
  • Das Nitril-Polymer-Material wurde für eine optimale Passform und Zuverlässigkeit mit texturierten Fingerspitzen entwickelt, die für eine verbesserte Griffigkeit und eine ausgezeichnete Wasserdichtigkeit bei geringem Risiko von Nadellöchern sorgen.
  • Die Handschuhe sind beidseitig tragbar und verfügen über einen Rollrand für zusätzliche Stärke und einfaches Anziehen, sodass der Träger das Material einfach greifen und losziehen kann, ohne das Material zu zerreißen.
  • Unsere nicht sterilen Nitril-Schutzhandschuhe sind auch latex-, silikon- und puderfrei. Das Fehlen von Naturgummilatex verringert das Risiko von mit TYPE1-Handschuhen verbundenen Reaktionen und schützt den Träger sowie die Anwendung.
  • Die Handschuhe sind statisch ableitend und eignen sich daher für empfindliche Prozesse und Komponenten.
  • Während der Herstellung werden die Handschuhe wiederholt in deionisiertem Reinstwasser gewaschen, um eine konsistente Kontrolle von Partikeln und extrahierbaren Substanzen zu gewährleisten.
  • Gemäß der (EU)-Verordnung 2016/425 als PSA der Kategorie III gekennzeichnet; sie werden doppelt verpackt in reinraumverträglichem Polyethylen und in einer Schutzhülle geliefert, damit sie problemlos in Ihre Prozesse integriert werden können.
  • Lieferbare Größen: Klein, Mittel, Groß, Extragroß
  • Verpackung: 10 Beutel mit 100 beidhändig tragbaren, weißen Handschuhen
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Recycelbar
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001; CE CAT III; PSA der Kategorie III - CE Complex
Cleanroom Class Klasse 1/ISO 3
Farbe Weiß
Oberflächenbehandlung außen Vollständig strukturiert
Finger Thickness (English) 5,1 mil
Finger Thickness (Metric) 0,12 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Größe XL
Sterilität Non-sterile
Dicke (angloamerikanisch) 5,1 mil
Dicke (metrisch) 0,12 mm
Modell HC61014
Serie Kimtech™ G3
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30 cm
Name des Produkts
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ G3 weiße, beidseitig tragbare Nitrilhandschuhe >