Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ G3 Latexhandschuhe, beidseitig tragbar
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11690423
Click to view available options
Größe:
L
KIMTECH™ G3 Latex-Reinraumhandschuhe bieten Schutz in Reinräumen der ISO-Klasse3 oder höher, ohne Tastsinn oder Bewegungsfreiheit einzuschränken. Die Handschuhe zeichnen sich durch hervorragende Reinheit aus und verfügen über eine texturierte Oberfläche für eine verbesserte taktile Leistung.
  • Garantierte Konformität:
    • PSA-Kat. III gemäß Verordnung (EU) 2016/425
    • EN ISO 374-1:2016 Typ C (K) Chemikalienspritzschutz
    • EN 374-4:2003 Widerstand gegen Degradation durch Chemikalien
    • EN ISO 374-5:2016 Schutz vor Mikroorganismen und Viren
    • Analysenzertifikat online verfügbar.
  • Hochwertiges Latexmaterial bietet einen hohen Kontaminationsschutz gegen Mikroorganismen, chemische Spritzer, Partikel und extrahierbare Substanzen.
  • Geeignet für die Verwendung in Reinräumen der ISO-Klasse 3 oder höher und mit unterstützenden technischen Informationen zum Nachweis der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.
  • Die Handschuhe sind nicht steril, beidseitig tragbar, Einweg-Handschuhe und in natürlicher Farbe.
  • Texturierte Handinnenflächen und Fingerspitzen verbessern die Griffigkeit und Fingerfertigkeit für sicherere und effizientere Arbeitsabläufe.
  • Die gerollten Bündchen erhöhen die Festigkeit der Handschuhe, verringern das Reißrisiko und erhöhen die Haltbarkeit, wobei das Abrollen für ein einfacheres Anziehen und Ausziehen reduziert wird.
  • Hergestellt aus Naturkautschuklatex, das wiederholt in Reinstwasser gewaschen wird und kein Pulver enthält, wodurch das Risiko von Hautreizungen für den Träger verringert wird.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001; CE CAT III; PSA der Kategorie III - CE Complex
Farbe Naturfarben
Oberflächenbehandlung außen Texturierte Finger und Handfläche
Hand Beidhändig
Material Latex
Gepudert Puderfrei
Größe L
Sterilität Unsteril
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Länge (metrisch) 30 cm