Learn More
Ansell Kimtech A5 sterile Haube mit integrierter Maske Artikelnummer.: 15190077
Verfügbar ab: 20-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell Kimtech A5 sterile Haube mit integrierter Maske
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15190077
Universal
Click to view available options
Größe:
Universal
Artikelnummer. 15190077
Marke: Ansell 36072
Verfügbar ab: 20-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sterile Reinraumhaben mit integrierter Maske und der innovativen CLEAN-DON™
Sterile Reinraumhaube mit in die Haube integrierter Maske.
  • Garantierte Konformität:- PSA-Kat. III gemäß (EU-)Verordnung 2016/425,- zertifiziert nach Typ 6(PB),- Konformitätszertifikat nach Charge online verfügbar,- Sterilitätszertifikat nach Charge online verfügbar
  • Geeignet für den Einsatz in sterilen Reinraumumgebungen und Labors der ISO-Klasse 5 (EU GMP A). Ergänzende technische Informationen als Beleg der Einhaltung von Vorschriften sind enthalten
  • Mit fortschrittlicher CLEAN-DON™
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Recycelbar
Spezifikation
Produkttyp Universal
Größe Universal
Material Polypropylen-SMS-Gewebe
Farbe Weiß
Verschlusstyp Binder
Einwegprodukt Single-use
Latexfrei Ja
Modell 36072
Sterilität Steril
Zertifizierung/Konformität Weiß
Menge 75/Karton
Enthält Zuglaschen, elastischer Stretch-Passform, blaue Zugleine
Zur Verwendung mit (Anwendung) Polypropylen-SMS-Gewebe
Haubenausführung Integriert
Cleanroom Class Class 100 (ISO 5)
Name des Produkts
Ansell Kimtech A5 sterile Haube mit integrierter Maske >