Learn More
DWK Life Sciences Serumfläschchen aus KG-35 Borosilikatglas mit Aluminiumsiegel ohne Verschluss
Artikelnummer. 15219383
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
200 ml
Packungsgröße:
24 Stück
Artikelnummer. 15219383
Marke: DWK Life Sciences 61000G 200
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Neutraglas™
  • Ohne Verschluss
  • GPI-Hals: 20A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 200 ml (6.76 oz.)
Kapazität (metrisch) 200 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 6.76 oz.
Durchmesser (angloamerikanisch) 2.55 Zoll
Material Borosilikatglas
Länge (metrisch) 114 mm
Produkttyp Serumflasche
Länge (angloamerikanisch) 4.48 Zoll
Verschlussmaterial Aluminium
Verschlussgröße 20 A
Durchmesser (metrisch) 65 mm