Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Score-Break Trimmed-Stem Ampules
Offer maximum solution stability, easy sealing and opening
Marke:  DWK Life Sciences 12040G-2
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17760858
  • 59.90 € / 144 Stück
Verfügbar ab: 10-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Wahlweise erhältlich in durchsichtigem Amber 203 oder Kimax-51™
  • Borosilikatglas Typ I gemäß United States Pharmacopeia (USP)
  • Versiegelung beim Ziehvorgang
  • Geformter Hals mit Sollbruchkerbe für einfaches Öffnen
  • Keine spezielle Ampullenfeile erforderlich
Bernsteinfarbene Ampullen
  • 1mL und 2mL
  • Kimax-51™ Ampullen
    • 2mL und 20mL
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Spezifikation
    2 ml
    Vorgeritzte Ampulle
    12mm
    7,5cm
    3cm
    Borosilikatglas
    Bernsteinfarben
    0,47 in.
    2,95 in.
    1,18 in.