Learn More
DWK Life Sciences Birnenförmige Zentrifugenröhrchen aus Glas
KIMAX™ Röhrchen zur Bestimmung von kleinen Mengen von Feststoffen in großen Volumina von Flüssigkeiten. Empfohlen für die Bestimmung von freiem Wasser und Sedimenten in Diesel- und anderen Destillatkraftstoffen zur Prüfung der Produktqualität (ASTM D 2709) bei der Abnahme.
Marke: DWK Life Sciences 45220-100
726.08 EUR gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.84600kg
Beschreibung
KIMAX™ Röhrchen zur Bestimmung von kleinen Mengen von Feststoffen in großen Volumina von Flüssigkeiten. Empfohlen für die Bestimmung von freiem Wasser und Sedimenten in Diesel- und anderen Destillatkraftstoffen zur Prüfung der Produktqualität (ASTM D 2709) bei der Abnahme.
- KIMAX™ Röhrchen mit dickeren Wänden für höhere Zentrifugationsgeschwindigkeiten
- Kalibriert auf Volumenaufnahme
- Skala aus robuster schwarzer Emaillekeramik
- Die Bestellnummer des Pennyhead-Ersatzstopfens aus Glas ist 8501000016. Nicht mit Stopfen im Röhrchen zentrifugieren.
- Kapazität: 100 ml
- Max. RZB: 800
- Außendurchmesser des Röhrchens 58 mm, Länge ohne Stopfen 160 mm
- Graduierung am Schaft 0.01 bis 0.2 ml mit einer Toleranz von ±0.01 ml
- Graduierung am Körper in Intervallen von 25 ml mit einer Toleranz von ±1.0 ml
- Graduierungen am Körper bei 50 und 100 ml mit einer Toleranz von ±2.0 ml
- 6/Karton
- Hergestellt aus 33 Expansionsborosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen in Erfüllung der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A
Spezifikation
Volumenaufnahme | |
100 ml | |
Borosilikatglas | |
16 | |
Birnenförmig | |
58 mm | |
Zentrifugenröhrchen |
USP, ASTM E 438, ASTM D2709 | |
Wiederverwendbar | |
Bestimmung von kleinen Mengen von Feststoffen in großen Volumina von Flüssigkeiten | |
0 bis 0.2 ml in ±0.01 ml, 25 ml in ±1 ml, >25 ml in ±2 ml | |
160 mm | |
0 bis 0,2 ml in Schritten von 0,01 ml, 25, 50 und 100 ml | |
800 × g |