Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Zylindrische TLC Entwicklungstanks
Zylindrische Glastanks für die Entwicklung von Platten von 5 x 10 cm (2 x 3.9 Zoll) und 5 x 20 cm (2 x 7.9 Zoll)
Marke: DWK Life Sciences 416170-1120
89.28 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Tanks bieten eine maximale Sättigung der Dampfphase mit einer Mindestmenge an Lösungsmittel
Spezifikation
Glas | |
1/Pckg. | |
Bietet maximale Sättigung der Dampfphase mit einer Mindestmenge an Lösungsmittel | |
Zylindrisch |
Borosilikatglas | |
Zylindrischer TLC-Entwicklungstank | |
5 L x 10 cm B Platte |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Unglaubliche Einsparungen bei Peptid- und Protein-Massenspektrometrie-Testprodukten
Entdecken Sie unsere neue Aktion für Peptid- und Protein-Massenspektrometrie-TestsAktionscode: 24142Gültig bis zum: 2025-03-14
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
16Stunden
15Minuten
51Sekunden
9