Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Reagenzzerstäuber mit Schraubgewindeschliff
Bieten einen gleichmäßigen Sprühnebel von Visualisierungsreagenzien für die TLC- und Papierchromatographie; Verwendung mit allen Standard-TLC-Reagenzien und den meisten korrosiven Flüssigkeiten
270.00 € - 359.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Anschlüsse | Gewindeschliff, Verbindungsaufsatz, Lösering |
Material | Glas |
Menge | 1er-Karton |
Typ | TLC-Reagenzzerstäuber |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Typ | Standard-Konusverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Typ | Standard-Konusverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11773143
|
DWK Life Sciences
422530-0050 |
50 ml | 5 cm | TLC-Reagenzzerstäuber | 19/22 |
359.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12698341
|
DWK Life Sciences
422530-0025 |
25 ml | 4 cm | TLC-Reagenzzerstäuber | 19/22 |
270.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Bieten einen gleichmäßigen Sprühnebel von Visualisierungsreagenzien für die TLC- und Papierchromatographie; Verwendung mit allen Standard-TLC-Reagenzien und den meisten korrosiven Flüssigkeiten
- Flüssigkeit berührt nur den nicht reaktiven Borosilikatglaszerstäubungskopf und -kolben
- Die Verbindung zwischen Kopf und Kolben des Zerstäubers besteht aus konischem Standardschliff mit Schraubgewinde, Anschlusskappe und Lockerungsring
- Zerstäuber mit 3 bis 5 psi (0.021 bis 0.035 MPa) betreiben
- Passen Sie das Sprühmuster an, indem Sie die Position des Daumens an der Entlüftungsöffnung ändern
- Autoklavierbar (nach Entfernen des Verschlusses, des Lockerungsrings und des O-Rings)
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Glas | |
TLC-Reagenzzerstäuber | |
Standard-TLC-Reagenzien und die meisten korrosiven Flüssigkeiten |
Gewindeschliff, Verbindungsaufsatz, Lösering | |
1er-Karton | |
Für einen gleichmäßigen Sprühnebel der Visualisierungsreagenzien bei TLC- und Papier-Chromatographieanwendungen | |
3 bis 5 psi |