Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Reagenzzerstäuber mit Schraubgewindeschliff
Bieten einen gleichmäßigen Sprühnebel von Visualisierungsreagenzien für die TLC- und Papierchromatographie; Verwendung mit allen Standard-TLC-Reagenzien und den meisten korrosiven Flüssigkeiten
Marke: DWK Life Sciences 422530-0025
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Bieten einen gleichmäßigen Sprühnebel von Visualisierungsreagenzien für die TLC- und Papierchromatographie; Verwendung mit allen Standard-TLC-Reagenzien und den meisten korrosiven Flüssigkeiten
- Flüssigkeit berührt nur den nicht reaktiven Borosilikatglaszerstäubungskopf und -kolben
- Die Verbindung zwischen Kopf und Kolben des Zerstäubers besteht aus konischem Standardschliff mit Schraubgewinde, Anschlusskappe und Lockerungsring
- Zerstäuber mit 3 bis 5 psi (0.021 bis 0.035 MPa) betreiben
- Passen Sie das Sprühmuster an, indem Sie die Position des Daumens an der Entlüftungsöffnung ändern
- Autoklavierbar (nach Entfernen des Verschlusses, des Lockerungsrings und des O-Rings)
Spezifikation
Autoklavierbar | |
25 ml | |
Glas | |
TLC-Reagenzzerstäuber | |
Standard-TLC-Reagenzien und die meisten korrosiven Flüssigkeiten | |
19/22 | |
14.7 cm | |
4 cm |
0.84 oz. | |
Gewindeschliff, Verbindungsaufsatz, Lösering | |
1er-Karton | |
Für einen gleichmäßigen Sprühnebel der Visualisierungsreagenzien bei TLC- und Papier-Chromatographieanwendungen | |
3 bis 5 psi | |
5.78 Zoll | |
1.57 in. |