Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Reagenzzerstäuber mit Schraubgewindeschliff
Bieten einen gleichmäßigen Sprühnebel von Visualisierungsreagenzien für die TLC- und Papierchromatographie; Verwendung mit allen Standard-TLC-Reagenzien und den meisten korrosiven Flüssigkeiten
Marke: DWK Life Sciences 422530-0050
341.05 EUR gültig bis 2024-10-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21692" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Bieten einen gleichmäßigen Sprühnebel von Visualisierungsreagenzien für die TLC- und Papierchromatographie; Verwendung mit allen Standard-TLC-Reagenzien und den meisten korrosiven Flüssigkeiten
- Flüssigkeit berührt nur den nicht reaktiven Borosilikatglaszerstäubungskopf und -kolben
- Die Verbindung zwischen Kopf und Kolben des Zerstäubers besteht aus konischem Standardschliff mit Schraubgewinde, Anschlusskappe und Lockerungsring
- Zerstäuber mit 3 bis 5 psi (0.021 bis 0.035 MPa) betreiben
- Passen Sie das Sprühmuster an, indem Sie die Position des Daumens an der Entlüftungsöffnung ändern
- Autoklavierbar (nach Entfernen des Verschlusses, des Lockerungsrings und des O-Rings)
Spezifikation
Autoklavierbar | |
50 ml | |
Glas | |
TLC-Reagenzzerstäuber | |
Standard-TLC-Reagenzien und die meisten korrosiven Flüssigkeiten | |
19/22 | |
17.4 cm | |
5 cm |
1.69 oz. | |
Gewindeschliff, Verbindungsaufsatz, Lösering | |
1er-Karton | |
Für einen gleichmäßigen Sprühnebel der Visualisierungsreagenzien bei TLC- und Papier-Chromatographieanwendungen | |
3 bis 5 psi | |
6.85 Zoll | |
1.96 Zoll |