Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Pellet Pestle™ Mikroröhrchen
Zur Verwendung mit Pellet-Stößel
Marke:  DWK Life Sciences 749510-1501
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 14824171
  • 151.00 € / 500 Stück
Verfügbar ab: 14-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zur Verwendung mit Pellet-Stößel
  • Auswahl zwischen autoklavierbarem Polypropylen oder RNase-, DNase- und pyrogenfreiem Material (hergestellt unter M-5.5-Reinraumbedingungen der Klasse 10,000)
  • Einzeln verpackt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ja
0.05 oz.
Polypropylen
Ja
Blau
1.5 ml
Mikroröhrchen
0,05 oz, 1,5 ml
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Pellet Pestle™ Mikroröhrchen > Polypropylen; 1.5 ml