Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ strapazierfähige Bechergläser Artikelnummer.: 11710704
Zum Warenkorb hinzufügen
DWK Life Sciences KIMAX™ strapazierfähige Bechergläser
Artikelnummer. 11710704
2000 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
400 ml
1000 ml
2000 ml
Nicht zur Verwendung mit Heizplatten mit Temperaturgradienten oder ohne Rühren geeignet.
Artikelnummer. 11710704
Marke: DWK Life Sciences 140052000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nicht zur Verwendung mit Heizplatten mit Temperaturgradienten oder ohne Rühren geeignet.
Solide Bauweise verlängert die Lebensdauer
  • Mit Ausguss
  • Mit Beschriftungsfläche
  • Nutzen Sie weiße Graduierungen, um das Volumen näherungsweise zu bestimmen
  • Auf ±5 % genau
  • Dicke, gleichmäßige Wände mit zusätzlicher Wandstärke im oben angesetzten Rand
Compliance
Gemäß den Anforderungen ASTM™ E 960 Typ II.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit ±5 %
Kapazität (angloamerikanisch) 67,62 oz.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 5,11 in.
Außendurchmesser (metrisch) 13 cm
Kapazität (metrisch) 2000 ml
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bieten herausragende mechanische Festigkeit und Beständigkeit. Erhöhte Sicherheit unter Extrembedingungen wie mechanisiertes Waschen und raue Handhabung
Graduierungsbereich 200 bis 1800 ml
Höhe (angloamerikanisch) 7,48 in.
Höhe (metrisch) 19 cm
Enthält Ausguss
Schritten 200 ml
Markertyp Matte Beschriftungsfläche
Menge 4 Packung
Typ Becher
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität ASTM E960, ASTM E438, USP Typ I
Scale Doppelte Skala, weiß
Name des Produkts
DWK Life Sciences KIMAX™ strapazierfähige Bechergläser >