Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Zentrifugenröhrchen aus Glas mit konischem Boden: 10 ml Kapazität
Artikelnummer. p-4909401
Click to view available options
Einwegprodukt:
Ja
Nein
Wiederverwendbar
Material:
Borosilikatglas
Robustes Kimax-Glas
Länge (metrisch):
108 mm
114 mm
116 mm
117 mm
Verschlusstyp:
Nicht enthalten
Schraube
Packungsgröße:
12 Stück
125 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 11828462
Marke: DWK Life Sciences 7378510
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie diese Röhrchen für die Zentrifugation bis zu 2980 RZB. KIMAX™ Glas-Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden sind in modularen Einsätzen für Sauberkeit und Sicherheit folienverpackt. Hergestellt aus Borosilikatglas 51 mit geringem Gehalt an extrahierbaren Substanzen.
Verwenden Sie diese Röhrchen für die Zentrifugation bis zu 2980 rcf. KIMAX™ Glas-Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden sind in modularen Einsätzen für Sauberkeit und Sicherheit folienverpackt. Hergestellt aus Borosilikatglas 51 mit geringem Gehalt an extrahierbaren Substanzen.
  • Mit konisch geformtem Boden
  • Konform zu den Anforderungen der ASTM Spezifikation E438, Typ I, Klasse A oder B aus Borosilikatglas hergestellt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kalibrierung Keine
Zertifizierung/Konformität USP, ASTM E 438
Kapazität (metrisch) 10 ml
Einwegprodukt Ja
Material Borosilikatglas
Gewindegröße 15-415
Form Konisch
Länge (metrisch) 114 mm
Bodenform Konisch
Verschlusstyp Nicht enthalten
Durchmesser (metrisch) 16 mm
Graduated Nein
Produkttyp Zentrifugenröhrchen
Max. RZB 2980 × g