Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Zentrifugenröhrchen aus Glas mit konischem Boden: 10 ml Kapazität
Verwenden Sie diese Röhrchen für die Zentrifugation bis zu 2980 RZB. KIMAX™ Glas-Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden sind in modularen Einsätzen für Sauberkeit und Sicherheit folienverpackt. Hergestellt aus Borosilikatglas 51 mit geringem Gehalt an extrahierbaren Substanzen.
Marke: DWK Life Sciences 73785-10
118.33 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21745" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie diese Röhrchen für die Zentrifugation bis zu 2980 rcf. KIMAX™ Glas-Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden sind in modularen Einsätzen für Sauberkeit und Sicherheit folienverpackt. Hergestellt aus Borosilikatglas 51 mit geringem Gehalt an extrahierbaren Substanzen.
- Mit konisch geformtem Boden
- Konform zu den Anforderungen der ASTM Spezifikation E438, Typ I, Klasse A oder B aus Borosilikatglas hergestellt
Spezifikation
Keine | |
10 ml | |
Borosilikatglas | |
Konisch | |
Konisch | |
16 mm | |
Zentrifugenröhrchen |
USP, ASTM E 438 | |
Ja | |
15-415 | |
114 mm | |
Nicht enthalten | |
Nein | |
2980 × g |