missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences KIMAX™ Zentrifugenröhrchen aus Glas mit konischem Boden: 10 ml Kapazität

Verwenden Sie diese Röhrchen für die Zentrifugation bis zu 2980 RZB. KIMAX™ Glas-Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden sind in modularen Einsätzen für Sauberkeit und Sicherheit folienverpackt. Hergestellt aus Borosilikatglas 51 mit geringem Gehalt an extrahierbaren Substanzen.

Marke:  DWK Life Sciences 45201-10

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11805771

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Verwenden Sie diese Röhrchen für die Zentrifugation bis zu 2980 rcf. KIMAX™ Glas-Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden sind in modularen Einsätzen für Sauberkeit und Sicherheit folienverpackt. Hergestellt aus Borosilikatglas 51 mit geringem Gehalt an extrahierbaren Substanzen.

  • Mit konisch geformtem Boden
  • Konform zu den Anforderungen der ASTM Spezifikation E438, Typ I, Klasse A oder B aus Borosilikatglas hergestellt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Ausblasen
Glas
Wiederverwendbar
13
Konisch
Konisch
Beschriftungsfläche
0,1 ml
USP, ASTM E 438
10 ml
Borosilikatglas
0 bis 0,2 ml in ±0,05 ml, >0,2 bis 1 ml in ±0,15 ml, >1 bis 3 ml in ±0,1 ml, >3 ml in ±0,2 ml
117 mm
Nicht enthalten
17 mm
2980 × g
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote