Learn More
DWK Life Sciences X12 KIMAX Hopkins Vakzine Zentrifugenröhrchen 10mL
Artikelnummer. 11778153
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 11778153
Marke: DWK Life Sciences 4522510
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wird zur Standardisierung von Impfstoffen verwendet.
  • Der Schaft ist bei 0.01 ml bis 0.05 ml in Abständen von 0.01 ml graduiert
  • Körper, bei 1, 5 und 10 ml
  • Die Skalen und Legenden sind in strapazierfähiger weißer Keramik-Emaille.
  • 10 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität USP, ASTM E 438
Kapazität (metrisch) 10 ml
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit Wird zur Standardisierung von Impfstoffen verwendet.
Toleranz ± 0.2 ml
Form Konisch
Länge (metrisch) 119 mm
Bodenform Konisch
Durchmesser (metrisch) 17 mm
Graduierungen 0,01 bis 0,05 ml in 0,01-ml-Schritten
Produkttyp Impfstoffröhrchen
Max. RZB 2980 × g