Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™-51 Wiederverwendbare serologische Pipetten mit weiter Spitzenöffnung
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 mL
10 ml
25 ml
Länge (metrisch):
350 mm
350 mm
400 mm
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
Beschreibung
Für den Einsatz mit viskosen Flüssigkeiten, Schlämmen und Suspensionen vorgesehen.Die breite Spitzenöffnung gewährleistet eine schnelle Abgabe.
- Verengtes Oberteil für Baumwollstopfen
- Farbkodierte Optionen: 5 ml (blau), 10 ml (orange), 25 ml (weiß)
- Spitzenöffnung 3 mm
- Graduierung in Intervallen von 0.1 ml
- Gemäß ASTM Spezifikation E1044, Typ III
- Hergestellt aus 51 Expansionsborosilikatglas in Erfüllung der Anforderungen nach USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse B
Spezifikation
Spezifikation
| Kalibriert | Ja |
| Zertifizierung/Konformität | ASTM E1044 |
| Innendurchmesser (metrisch) | Groß |
| Material | Borosilikatglas |
| Skala | Ja |
| Graduierungen | 0 to 9.5 mL |
| Toleranz | ±0,1 ml |
| Volumen (angloamerikanisch) | 0.33 oz. |
| Farbe | Orange |
| Volumen (metrisch) | 10 ml |
| Mehr anzeigen |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering