Learn More
DWK Life Sciences Headspace-Fläschchen
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10,0 mL
20,0 mL
20.0 ml
Verschlusstyp:
Bördelverschluss
flache Kappe
Höhe (metrisch):
46 mm
75 mm
75 mm
Modell:
Abgeschrägt
Rund
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
- Oberseite: 20 mm A/S
Bestellinformation
100 Fläschchen/Packung, 10 Packungen/Karton
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Flat Top |
| Farbe | Clear |
| Außendurchmesser (metrisch) | 23 mm |
| Material | Silica Glass |
| Volumen (metrisch) | 20,0 mL |
| Höhe (angloamerikanisch) | 2,95 in. |
| Flaschenhalstyp | Abgeschrägt |
| Anzahl pro Karton | 1000 |
| Modell | Rund |
| Verschlusstyp | flache Kappe |
| Mehr anzeigen |