Learn More
DWK Life Sciences Headspace-Fläschchen
Artikelnummer. 11853023
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10,0 mL
20,0 mL
20.0 ml
Verschlusstyp:
Bördelverschluss
flache Kappe
Höhe (metrisch):
46 mm
75 mm
75 mm
Modell:
Abgeschrägt
Rund
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 11853023
Marke: DWK Life Sciences 90S332346B
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Glas, transparent KG-33
  • Oberseite: 20 mm A/S
Bestellinformation
100 Fläschchen/Packung, 10 Packungen/Karton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 23 mm
Material Quarzglas
Volumen (metrisch) 10,0 mL
Höhe (angloamerikanisch) 1,81 in.
Flaschenhalstyp Abgeschrägt
Anzahl pro Karton 1000
Modell Rund
Verschlusstyp Bördelverschluss
Höhe (metrisch) 46 mm
Menge 1000er-Karton
Zertifizierung/Konformität Originalhersteller
Verschlussgröße 20 mm